Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
438040010 438040050
ACRO438040010EA 106 EUR
ACRO438040010 ACRO438040050
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₂BrF₃N₂
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04969230
Número CAS: 19968-17-3
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %