Print…
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine, 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine, 5-Benzofuranamine,2,3-dihydro-
438030010 438030050
ACRO438030010EA 129 EUR
ACRO438030010 ACRO438030050
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Fórmula: C₈H₉NO
Ponto de Fusão: 81,6…83.4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03617969
Número CAS: 42933-43-7
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥96.0 %