Print…
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
437920010 437920050
ACRO437920010EA 106 EUR
ACRO437920010 ACRO437920050
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Fórmula: C₈H₈N₂O
Ponto de Fusão: 72…74,6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00628970
Número CAS: 72745-76-7
Encomendar
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥96.0 %