Print…
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
437910010 437910050
ACRO437910010EA 45.8 EUR
ACRO437910010 ACRO437910050
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Fórmula: C₅H₄BrClN₂
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00955627
Número CAS: 26163-03-1
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %