Print…
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
437880010 437880050
ACRO437880010EA 86.5 EUR
ACRO437880010 ACRO437880050
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 108…115 °C (5 mmHg)
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082766
Número CAS: 114715-38-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) (neat)