Print…
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopentanesulphonylchloride
437830010 437830050
ACRO437830010EA 142 EUR
ACRO437830010 ACRO437830050
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Cyclopentanesulphonyl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO₂S
Ponto de ebulição: 95…98 °C (2Torr)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04117774
Número CAS: 26394-17-2
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Light brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %