Print…
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
437790100 437790500
ACRO437790100EA 52.8 EUR
ACRO437790100 ACRO437790500
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Fórmula: C₁₃H₁₁BrO
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155065
Número CAS: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥95.0 %