Print…
4-Cyanophenylacetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Cyanophenyl)acetic acid
437730010 437730050
ACRO437730010EA 117 EUR
ACRO437730010 ACRO437730050
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de Fusão: 151…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798066
Número CAS: 5462-71-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150.0 to 155.0 °C
HPLC ≥96.0 %