Print…
Boc-b-Alanine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
437650050 437650250 437651000
ACRO437650050EA 20.4 EUR
ACRO437650050 ACRO437650250 ACRO437651000
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 77,5…78.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037291
Número CAS: 3303-84-2
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N