Print…
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
437420010 437420050
ACRO437420010EA 38.6 EUR
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Peso Molecular: 175.99 g/mol
Ponto de ebulição: 78 °C (11Torr)
Ponto de Fusão: 24…28 °C
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112555
Número CAS: 407-20-5
Encomendar
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %