Print…
4-Amino-2-bromopyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
437410010 437410050
ACRO437410010EA 25.4 EUR
ACRO437410010 ACRO437410050
4-Amino-2-bromopyridine 95%
4-Amino-2-bromopyridine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646061
Número CAS: 7598-35-8
Encomendar
Appearance White to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %