Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Boc-D-2-phenylglycine, BOC-D-alpha-phenylglycine, Boc-D-Phg-OH
437640010 437640050
ACRO437640010EA 35.2 EUR
ACRO437640010 ACRO437640050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₄
Peso Molecular: 251.28 g/mol
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062043
Número CAS: 33125-05-2
Encomendar
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)