Print…
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
437400050 437400250
ACRO437400050EA 137 EUR
ACRO437400050 ACRO437400250
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Fórmula: C₅H₃BrClN
Ponto de Fusão: 78,7…80.1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114221
Número CAS: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77.0 to 81.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %