Print…
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
437370010 437370050
ACRO437370010EA 72.8 EUR
ACRO437370010 ACRO437370050
2-Aminopyridine-4-methanol 97%
2-Aminopyridine-4-methanol
Fórmula: C₆H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791261
Número CAS: 105250-17-7
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %