Print…
2-Aminoisonicotinic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid
437360010 437360050
ACRO437360010EA 45.1 EUR
ACRO437360010 ACRO437360050
2-Aminoisonicotinic acid 97%
2-Aminoisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.13 g/mol
Ponto de Fusão: 345.2…347.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233714
Número CAS: 13362-28-2
Encomendar
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %