Print…
DL-Propargylglycine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
437320010 437320050
ACRO437320010EA 120 EUR
ACRO437320010 ACRO437320050
DL-Propargylglycine 98%
DL-Propargylglycine
Fórmula: C₅H₇NO₂
Ponto de Fusão: 235 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00056728
Número CAS: 64165-64-6
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %