Print…
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1'-BIS((2S,5S)-2,5-DI-I-PROPYLPHOSPHOLANO)FERROCENE(CYCLOOCTADIENE)RHODIUM(I) TETRAFLUOROBORATE
437301000 437302500
ACRO437301000EA 73.2 EUR
ACRO437301000 ACRO437302500
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate 97%
1,1'-Bis((2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano)ferrocene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Fórmula: C₃₈H₆₀BF₄FeP₂Rh⁻
Peso Molecular: 824.4 g/mol
Ponto de Fusão: 235…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15144872
Número CAS: 854920-95-9
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥96.0 %