Print…
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (S,S)-ip-FOXAP, (S,S)-[2-(4-Isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]diphenylphosphine, (S,S)-[2-(4'-Isopropyloxazolin-2'yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
437281000 437282500
ACRO437281000EA 65.3 EUR
ACRO437281000 ACRO437282500
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene 97%
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene
Fórmula: C₂₈H₂₈FeNOP
Peso Molecular: 481.36 g/mol
Ponto de Fusão: 162…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD15144869
Número CAS: 163169-29-7
UN: 3335
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %