Print…
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
437260010 437260050
ACRO437260010EA 190 EUR
ACRO437260010 ACRO437260050
3,3',5-Triiodo-L-thyronine 95%
3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Fórmula: C₁₅H₁₂I₃NO₄
Ponto de Fusão: 234…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002593
Número CAS: 6893-02-3
Encomendar
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))