Print…
N,N-Diethylsalicylamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
437250050 437250250
ACRO437250050EA 87.9 EUR
ACRO437250050 ACRO437250250
N,N-Diethylsalicylamide 97%
N,N-Diethylsalicylamide
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 99,1…100.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010816
Número CAS: 19311-91-2
Encomendar
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98.0 to 106.0 °C
GC ≥96.0 %