Print…
L-Dihydroorotic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
437240010 437240050
ACRO437240010EA 146 EUR
ACRO437240010 ACRO437240050
L-Dihydroorotic acid 99%
L-Dihydroorotic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₄
Ponto de Fusão: 254…255 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00085339
Número CAS: 5988-19-2
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %