Print…
Isoproterenol hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DL-Isoproterenol hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, Isoprenaline hydrochloride
437210050 437210250 437211000
ACRO437210050EA 47.7 EUR
ACRO437210050 ACRO437210250 ACRO437211000
Isoproterenol hydrochloride 98%
Isoproterenol hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₃
Peso Molecular: 247.72 g/mol
Ponto de Fusão: 165…175 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012603
Número CAS: 51-30-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %