Print…
Carbonato de cálcio 99.999% Trace metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Marble
437190050 437190250
ACRO437190050EA 65.6 EUR
ACRO437190050 ACRO437190250
Carbonato de cálcio 99.999% Trace metals basis
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Peso Molecular: 100.09 g/mol
Ponto de Fusão: 825 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
Merck Index: 13,01658
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric 39 to 42 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm