Print…
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
437170010 437170050
ACRO437170010EA 163 EUR
ACRO437170010 ACRO437170050
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato 99.999% (baseado em traços de metais)
Ácido tetracloroaúrico ( III) hidrato
Fórmula: HAuCl₄·H₂O
Peso Molecular: 357.8 g/mol
Ponto de Fusão: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149903
Número CAS: 27988-77-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystals
Assay 49 to 51 % (Au)
Total trace metal impurities ≤10 ppm