Print…
Nitrato de sódio 99.999% Trace metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 64 EUR
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
Nitrato de sódio 99.999% Trace metals basis
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Peso Molecular: 84.99 g/mol
Ponto de ebulição: 380 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 306 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08720
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed