Print…
Hidróxido de potássio 99.98% (baseado em traços de metais), pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
437131000 437135000
ACRO437131000EA 128 EUR
ACRO437131000 ACRO437135000
Hidróxido de potássio 99.98% (baseado em traços de metais), pastilhas
Hidróxido de potássio
Fórmula: KOH
Ponto de ebulição: 1320 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 360 °C
Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003553
Número CAS: 1310-58-3
UN: 1813
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White Pellets
Total trace metal impurities ≤200 ppm
Titration with HCl ≥59.5 % (K)