Print…
Cloreto de Ródio (III) hidratado 99.95% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Rhodium trichloride hydrate
437090010 437092500
ACRO437090010EA 990 EUR
ACRO437090010 ACRO437092500
Cloreto de Ródio (III) hidratado 99.95% (baseado em traços de metais)
Cloreto de Ródio (III) hidratado
Fórmula: Cl₃Rh·H₂O
Peso Molecular: 227.28 g/mol
Ponto de Fusão: 100 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149839
Número CAS: 20765-98-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Red-brown to brown to black Crystals
Assay 37.0 to 43.0 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤500 ppm