Print…
Gold trichloride 99.99+% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
437080010 437080050
ACRO437080010EA 284 EUR
ACRO437080010 ACRO437080050
Gold trichloride 99.99+% (baseado em traços de metais)
Gold trichloride
Fórmula: AuCl₃
Ponto de Fusão: 254 °C
Densidade: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014172
Número CAS: 13453-07-1
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals
Assay 63.0 to 66.9 % (Au)
Total trace metal impurities ≤100 ppm