Print…
Tetracloroplatinato de dipotássio 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
437030010 437030050
ACRO437030010EA 172 EUR
ACRO437030010 ACRO437030050
Tetracloroplatinato de dipotássio 99.99% (baseado em traços de metais)
Tetracloroplatinato de dipotássio
Fórmula: Cl₄K₂Pt
Peso Molecular: 415.09 g/mol
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Densidade: 3.38
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011378
Número CAS: 10025-99-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07855
Encomendar
Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm