Print…
Telúrio 99.999% (baseado em traços de metais), pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
437010250 437011000
ACRO437010250EA 82.9 EUR
ACRO437010250 ACRO437011000
Telúrio 99.999% (baseado em traços de metais), pó
Telúrio
Fórmula: Te
Ponto de ebulição: 990 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134062
Número CAS: 13494-80-9
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm