Print…
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: AKOS015924294, AC-24209
437000050 437005000
ACRO437000050EA 812 EUR
ACRO437000050 ACRO437005000
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995%
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Fórmula: Pt(NH₃)₄Cl₂·xH₂O
Peso Molecular: 334.11 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149947
Número CAS: 108374-32-9
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤50 ppm
Platinum (Pt) 51 to 59 % (typical)