Print…
Indium(III) acetate, anidro 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
436980100 436980500
ACRO436980100EA 88.2 EUR
ACRO436980100 ACRO436980500
Indium(III) acetate, anidro 99.99% (baseado em traços de metais)
Indium(III) acetate
Fórmula: C₂H₄InO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054347
Número CAS: 25114-58-3
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 35.3 to 43.3 % (In)
Total trace metal impurities ≤100 ppm