Print…
Manganese(II) oxide 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Manganese(ii)oxide, Manganese oxide
436970010 436970100
ACRO436970010EA 34.6 EUR
ACRO436970010 ACRO436970100
Manganese(II) oxide 99.99% (baseado em traços de metais)
Manganese(II) oxide
Fórmula: MnO
Peso Molecular: 70.94 g/mol
Ponto de Fusão: 1650 °C
Densidade: 5.43
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016226
Número CAS: 1344-43-0
Encomendar
Appearance Green Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric 76.7 to 78.2 % (Mn)
Total trace metal impurities ≤100 ppm