Print…
Nitrato de amónia 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
436960250 436961000
ACRO436960250EA 115 EUR
ACRO436960250 ACRO436961000
Nitrato de amónia 99.999% (baseado em traços de metais)
Nitrato de amónia
Fórmula: NH₄NO₃
Ponto de ebulição: 210 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 169 °C
Densidade: 1,72 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011425
Número CAS: 6484-52-2
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm