Print…
Tiossulfato de sódio pentahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
436940250 436941000
ACRO436940250EA 148 EUR
ACRO436940250 ACRO436941000
Tiossulfato de sódio pentahidratado 99.999% (baseado em traços de metais)
Tiossulfato de Sódio pentahidratado
Fórmula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Ponto de Fusão: 48,5 °C
Densidade: 1,72 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149186
Número CAS: 10102-17-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm