Print…
2-Cyanopyrazine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
436920100 436920500
ACRO436920100EA 21.1 EUR
ACRO436920100 ACRO436920500
2-Cyanopyrazine 99%
2-Cyanopyrazine
Fórmula: C₅H₃N₃
Ponto de ebulição: 90…93 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,174 g/cm³
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049361
Número CAS: 19847-12-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %