Print…
2-Bromo-5-iodopyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
436850050 436850250
ACRO436850050EA 66.8 EUR
ACRO436850050 ACRO436850250
2-Bromo-5-iodopyridine 97%
2-Bromo-5-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃BrIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095201
Número CAS: 73290-22-9
Encomendar
Appearance White to yellow to light pink to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥96.0 %