Print…
Carbonato de sódio 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
436800050 436800250
ACRO436800050EA 45.2 EUR
ACRO436800050 ACRO436800250
Carbonato de sódio 99.999% (baseado em traços de metais)
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Ponto de ebulição: 1600 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 851 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm