Print…
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
436770010 436770050
ACRO436770010EA 29.8 EUR
ACRO436770010 ACRO436770050
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Fórmula: C₁₁H₁₃N
Ponto de ebulição: 92 °C (1hPa)
Densidade: 0,837 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012324
Número CAS: 6913-92-4
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %