Print…
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
436760250 436761000
ACRO436760250EA 84.9 EUR
ACRO436760250 ACRO436761000
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₆H₁₅BF₄O
Peso Molecular: 189.99 g/mol
Ponto de Fusão: 84…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00044423
Número CAS: 368-39-8
UN: 2925
ADR: 4.1 II
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Stabilizer 3 to 5 % ether
Titration with NaOH ≥96.0 %