Print…
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), pastilhas Ø 3.2mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
436730010 436730050
ACRO436730010EA 140 EUR
ACRO436730010 ACRO436730050
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å), pastilhas Ø 3.2mm
Peneiro molecular A4, (0.4 nm, 4 Å)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131613
Número CAS: 70955-01-0
Encomendar
Appearance Beige Cylinders
Bulk density 600 to 750 g/l
Residual water ≤2 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C)