Print…
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
436600010 436600050
ACRO436600010EA 186 EUR
ACRO436600010 ACRO436600050
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861219
Número CAS: 144243-24-3
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %