Print…
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
436570050 436570250
ACRO436570050EA 62.8 EUR
ACRO436570050 ACRO436570250
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
3-Benzyloxy-1-propanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Peso Molecular: 166.22 g/mol
Ponto de ebulição: 111…114 °C (2 mmHg)
Densidade: 1.049 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00029659
Número CAS: 4799-68-2
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %