Print…
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamônio]-1-propano sulfato (CHAPS) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: CHAPS
436550050 436550250 436551000
ACRO436550050EA 174 EUR
ACRO436550050 ACRO436550250 ACRO436551000
3-[(3-Colamidopropil)dimetilamônio]-1-propano sulfato (CHAPS) 98%
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS)
Fórmula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Ponto de Fusão: 267,2…271.4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012116
Número CAS: 75621-03-3
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure