Print…
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
436420010 436420050
ACRO436420010EA 94.9 EUR
ACRO436420010 ACRO436420050
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 214.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03839876
Número CAS: 140645-23-4
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)