Print…
Pyridoxamine dihydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
436250010 436250050
ACRO436250010EA 60.1 EUR
ACRO436250010 ACRO436250050
Pyridoxamine dihydrochloride 98%
Pyridoxamine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Ponto de Fusão: 216…218 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012808
Número CAS: 524-36-7
Encomendar
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 % (on dry basis)
Water ≤10 % (K.F.)