Print…
Carbonato de dietilo, anhydrous 99%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
436130010 436131000
436130010.EA 65.9 EUR
436130010. 436131000.
Carbonato de dietilo, anhydrous 99%, AcroSeal®
Carbonato de dietilo
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Peso Molecular: 118.13 g/mol
Ponto de ebulição: 126…128 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0.975 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009107
Número CAS: 105-58-8
UN: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %