Print…
Nitrato de sódio, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
436090010 436090050 436090250
ACRO436090010EA 59.3 EUR
ACRO436090010 ACRO436090050 ACRO436090250
Nitrato de sódio, extra puro
Nitrato de sódio
Fórmula: NaNO₃
Ponto de ebulição: 380 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 306 °C
Densidade: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011119
Número CAS: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 % (105°C)
pH 5.5 to 8.3 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %