Print…
3-Bromo-2-methylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-2-picoline
436860010 436860050
ACRO436860010EA 70.6 EUR
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Bromo-2-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Ponto de ebulição: 65…67 °C (10Torr)
Densidade: 1.495 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191224
Número CAS: 38749-79-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %