Print…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
435930010 435930050
ACRO435930010EA 142 EUR
ACRO435930010 ACRO435930050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Peso Molecular: 223.05 g/mol
Ponto de Fusão: 47.9…51.6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06798253
Número CAS: 458532-86-0
Encomendar
Appearance Yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 54 °C
GC ≥94.0 %